4-Chlor-2-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Chloro-2-methylpyridine
AS31264G1
AS31264G5
ACTIAS31264G1EA
0
CHF
ACTIAS31264G1
ACTIAS31264G5
4-Chlor-2-picolin
4-Chlor-2-picolin
Formel:
C₆H₆ClN MW: 127.57 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038833 CAS-Nummer: 3678-63-5 |