2,6-Dichlor-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50949G1 AS50949G25 AS50949G5
ACTIAS50949G1EA 18 CHF
ACTIAS50949G1 ACTIAS50949G25 ACTIAS50949G5
2,6-Dichlor-4-methylpyridin
2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
MDL Number: MFCD09264302
CAS-Nummer: 39621-00-6