2,6-Dichlor-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36163G1
AS36163G5
ACTIAS36163G1EA
0
CHF
ACTIAS36163G1
ACTIAS36163G5
2,6-Dichlor-3-methylpyridin
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂N |
MDL Number:
MFCD00137847 CAS-Nummer: 58584-94-4 |