2,4-Dichlor-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS5187G1 AS5187G5
ACTIAS5187G1EA 18 CHF
ACTIAS5187G1 ACTIAS5187G5
2,4-Dichlor-6-methylpyridin
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,01 g/mol
MDL Number: MFCD08669834
CAS-Nummer: 42779-56-6