2,4-Dichlor-5-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34151G1 AS34151G5
ACTIAS34151G1EA 0 CHF
ACTIAS34151G1 ACTIAS34151G5
2,4-Dichlor-5-methylpyridin
2,4-Dichloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MDL Number: MFCD08704813
CAS-Nummer: 56961-78-5