2,3-Dichlor-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34498G1
AS34498G5
ACTIAS34498G1EA
0
CHF
ACTIAS34498G1
ACTIAS34498G5
2,3-Dichlor-6-methylpyridin
2,3-Dichloro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂N MW: 162.0166 g/mol |
MDL Number:
MFCD09839232 CAS-Nummer: 54957-86-7 |