2,6-Dibrom-4-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32132G1 AS32132G5
ACTIAS32132G1EA 42 CHF
ACTIAS32132G1 ACTIAS32132G5
2,6-Dibrom-4-nitropyridin
2,6-Dibromo-4-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
MW: 281,8896 g/mol
MDL Number: MFCD07369947
CAS-Nummer: 175422-04-5