2,4-Dibrom-3-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1952G1
AS1952G5
ACTIAS1952G1EA
0
CHF
ACTIAS1952G1
ACTIAS1952G5
2,4-Dibrom-3-nitropyridin
2,4-Dibromo-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD09750299 CAS-Nummer: 121263-10-3 |