2,3-Dibrom-5-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35168G1
AS35168G5
ACTIAS35168G1EA
0
CHF
ACTIAS35168G1
ACTIAS35168G5
2,3-Dibrom-5-nitropyridin
2,3-Dibromo-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂N₂O₂ MW: 281,8896 g/mol |
MDL Number:
MFCD00233994 CAS-Nummer: 15862-36-9 |