Gadolinium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
42869.09 42869.18
42869.09EA 167 CHF
42869.09 42869.18
Gadolinium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Gadolinium(III)sulfat Octahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 13450-87-8 Molecular Formula: Gd2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 746.81 (602.68anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 4.139 Solubility: Soluble in cold water Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00149734
Cryogenic research
Formel: Gd₂O₁₂S₃·8H₂O
MW: 746,81 g/mol
Dichte: 4.139
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149734
CAS-Nummer: 13450-87-8
EINECS: 237-115-2
Merck Index: 14,4326