Methyl-4-methoxypicolinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
AS35527G1
AS35527G5
ACTIAS35527G1EA
0
CHF
ACTIAS35527G1
ACTIAS35527G5
Methyl-4-methoxypicolinat
Methyl-4-methoxypicolinat
Formel:
C₈H₉NO₃ MW: 167.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00956223 CAS-Nummer: 29681-43-4 |