Methyl-5-aminopicolinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 5-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-aminopicolinate
AS30885G1 AS30885G5
ACTIAS30885G1EA 0 CHF
ACTIAS30885G1 ACTIAS30885G5
Methyl-5-aminopicolinat
Methyl-5-aminopicolinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
MDL Number: MFCD07783939
CAS-Nummer: 67515-76-8