Methyl-6-chlorpicolinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate, Methyl 6-chloropicolinate
AS22729G25
AS22729G5
ACTIAS22729G25EA
54
CHF
ACTIAS22729G25
ACTIAS22729G5
Methyl-6-chlorpicolinat
Methyl-6-chlorpicolinat
Formel:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol |
MDL Number:
MFCD00155391 CAS-Nummer: 6636-55-1 |