Methyl-5-chlorpicolinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 5-chloropyridine-2-carboxylate
AS33693G1 AS33693G5
ACTIAS33693G1EA 0 CHF
ACTIAS33693G1 ACTIAS33693G5
Methyl-5-chlorpicolinat
Methyl-5-chlorpicolinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.5800 g/mol
MDL Number: MFCD09702466
CAS-Nummer: 132308-19-1