Methyl-4,6-dichlorpicolinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33252G1
AS33252G5
ACTIAS33252G1EA
0
CHF
ACTIAS33252G1
ACTIAS33252G5
Methyl-4,6-dichlorpicolinat
Methyl-4,6-dichlorpicolinat
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD12965121 CAS-Nummer: 98273-19-9 |