Methyl-3-chlorpicolinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 3-chloropicolinate, Methyl 3-chloropyridine-2-carboxylate
AS30642G1
AS30642G5
ACTIAS30642G1EA
0
CHF
ACTIAS30642G1
ACTIAS30642G5
Methyl-3-chlorpicolinat
Methyl-3-chlorpicolinat
Formel:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,5810 g/mol |
MDL Number:
MFCD09750958 CAS-Nummer: 116383-98-3 |