6-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline
AS20945G25 AS20945G5
ACTIAS20945G25EA 0 CHF
ACTIAS20945G25 ACTIAS20945G5
6-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
6-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213.16 g/mol
MDL Number: MFCD00209673
CAS-Nummer: 49713-51-1