2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
AS22147G1
AS22147G5
ACTIAS22147G1EA
0
CHF
ACTIAS22147G1
ACTIAS22147G5
2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel:
C₁₀H₆F₃NO MW: 213.1560 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153196 CAS-Nummer: 1701-18-4 |