Ethyl-5-chlor-2-thiophencarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Ethyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate
AS32417G1
AS32417G5
ACTIAS32417G1EA
0
CHF
ACTIAS32417G1
ACTIAS32417G5
Ethyl-5-chlor-2-thiophencarboxylat
Ethyl-5-chlor-2-thiophencarboxylat
Formel:
C₇H₇ClO₂S MW: 190,65 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051732 CAS-Nummer: 5751-82-6 |