3-(Dimethylamino)benzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25494G1
AS25494G5
ACTIAS25494G1EA
110
CHF
ACTIAS25494G1
ACTIAS25494G5
3-(Dimethylamino)benzonitril
3-(Dimethylamino)benzonitril
Formel:
C₉H₁₀N₂ MW: 146,1900 g/mol |
MDL Number:
MFCD00159008 CAS-Nummer: 38803-30-4 |