2-Chlor-3-methoxyphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30398G1 AS30398G5
ACTIAS30398G1EA 0 CHF
ACTIAS30398G1 ACTIAS30398G5
2-Chlor-3-methoxyphenol
2-Chlor-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
MW: 158,5823 g/mol
MDL Number: MFCD08275690
CAS-Nummer: 72232-49-6