2-Chlor-3-fluor-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33540G1
AS33540G5
ACTIAS33540G1EA
0
CHF
ACTIAS33540G1
ACTIAS33540G5
2-Chlor-3-fluor-6-methylpyridin
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₅ClFN MW: 145,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095216 CAS-Nummer: 374633-32-6 |