2-Brom-5-fluor-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32525G1
AS32525G5
ACTIAS32525G1EA
0
CHF
ACTIAS32525G1
ACTIAS32525G5
2-Brom-5-fluor-3-methylpyridin
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrFN |
MDL Number:
MFCD09835355 CAS-Nummer: 38186-85-5 |