3,4-Dimethyl-2-hexanol (Gemisch der Stereoisomere) erythro + threo ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20243.03 B20243.14
B20243.03EA 62.8 CHF
B20243.03 B20243.14
3,4-Dimethyl-2-hexanol (Gemisch der Stereoisomere) erythro + threo ≥98%
3,4-Dimethyl-2-hexanol (Gemisch der Stereoisomere)
Purity: 98% CAS No.: 31350-88-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021887
Formel: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021887
CAS-Nummer: 31350-88-6