3-Fluor-4-methoxyphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35757G1
AS35757G5
ACTIAS35757G1EA
0
CHF
ACTIAS35757G1
ACTIAS35757G5
3-Fluor-4-methoxyphenol
3-Fluor-4-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇FO₂ |
MDL Number:
MFCD09263471 CAS-Nummer: 452-11-9 |