3-Fluor-5-methoxyphenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34474G1
AS34474G5
ACTIAS34474G1EA
0
CHF
ACTIAS34474G1
ACTIAS34474G5
3-Fluor-5-methoxyphenol
3-Fluor-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇FO₂ |
MDL Number:
MFCD11848782 CAS-Nummer: 850793-25-8 |