5-Amino-2-fluor-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Amino-2-fluoro-3-picoline, 6-Fluoro-5-methylpyridin-3-amine
AS33413G1
AS33413G10
AS33413G5
ACTIAS33413G1EA
0
CHF
ACTIAS33413G1
ACTIAS33413G10
ACTIAS33413G5
5-Amino-2-fluor-3-methylpyridin
5-Amino-2-fluor-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₇FN₂ MW: 126.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095088 CAS-Nummer: 186593-48-6 |