3,3'-Difluorbiphenyl ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
L16740.03 L16740.06
L16740.03EA 176 CHF
L16740.03 L16740.06
3,3'-Difluorbiphenyl ≥97%
3,3'-Difluorbiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 396-64-5 Molecular Formula: C12H8F2 Formula Weight: 190.19 Refractive Index: 1.5680 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 130°/14mm Beilstein Reference: 2046445 UN No.: 3151 MDL No.: MFCD00039216
Formel: C₁₂H₈F₂
MW: 190,19 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 7…8 °C
Dichte: 1.210
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039216
CAS-Nummer: 396-64-5
EINECS: 206-905-9
ADR: 9,II