2-Amino-3-chlor-5-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30385G1
AS30385G5
ACTIAS30385G1EA
0
CHF
ACTIAS30385G1
ACTIAS30385G5
2-Amino-3-chlor-5-nitropyridin
2-Amino-3-chloro-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₄ClN₃O₂ MW: 173,5600 g/mol |
MDL Number:
MFCD00160299 CAS-Nummer: 22353-35-1 |