3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
AS23184G1 AS23184G25 AS23184G5
ACTIAS23184G1EA 19 CHF
ACTIAS23184G1 ACTIAS23184G25 ACTIAS23184G5
3-Amino-6-chlor-4-methylpyridin
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
MDL Number: MFCD03427661
CAS-Nummer: 66909-38-4