3-Amino-5-chlor-2-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Amino-5-chloropicoline, 5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
AS12832G1 AS12832G5
ACTIAS12832G1EA 194 CHF
ACTIAS12832G1 ACTIAS12832G5
3-Amino-5-chlor-2-methylpyridin
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5862 g/mol
MDL Number: MFCD12196974
CAS-Nummer: 89639-36-1