3-Amino-2-chlor-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Amino-2-chloro-6-picoline, 5-Amino-6-chloro-2-picoline
AS31587G1
AS31587G5
ACTIAS31587G1EA
0
CHF
ACTIAS31587G1
ACTIAS31587G5
3-Amino-2-chlor-6-methylpyridin
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,5900 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095213 CAS-Nummer: 39745-40-9 |