2-Amino-6-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Chloro-4-methylpyridin-2-amine
AS33626G1
AS33626G5
ACTIAS33626G1EA
0
CHF
ACTIAS33626G1
ACTIAS33626G5
2-Amino-6-chlor-4-methylpyridin
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,5862 g/mol |
MDL Number:
MFCD09839256 CAS-Nummer: 51564-92-2 |