2-Amino-5-chlor-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS7166G1
AS7166G5
ACTIAS7166G1EA
0
CHF
ACTIAS7166G1
ACTIAS7166G5
2-Amino-5-chlor-4-methylpyridin
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ |
MDL Number:
MFCD06410759 CAS-Nummer: 36936-27-3 |