2-Amino-4,6-dichlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23159G1 AS23159G25 AS23159G5
ACTIAS23159G1EA 22 CHF
ACTIAS23159G1 ACTIAS23159G25 ACTIAS23159G5
2-Amino-4,6-dichlorpyridin
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,0100 g/mol
MDL Number: MFCD04037218
CAS-Nummer: 116632-24-7