5-Amino-2-brom-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31268G10
AS31268G5
ACTIAS31268G10EA
0
CHF
ACTIAS31268G10
ACTIAS31268G5
5-Amino-2-brom-3-methylpyridin
5-Amino-2-brom-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD03095085 CAS-Nummer: 38186-83-3 |