2-(Methylthio)-5-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51221G1 AS51221G5
ACTIAS51221G1EA 181 CHF
ACTIAS51221G1 ACTIAS51221G5
2-(Methylthio)-5-(tributylstannyl)pyridin
2-(Methylthio)-5-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NSSn
MDL Number: MFCD09025805
CAS-Nummer: 611168-64-0