5-Brom-2-chlor-4-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51698G1 AS51698G5
ACTIAS51698G1EA 0 CHF
ACTIAS51698G1 ACTIAS51698G5
5-Brom-2-chlor-4-(tributylstannyl)pyridin
5-Brom-2-chlor-4-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₂₉BrClNSn
MDL Number: MFCD17015005
CAS-Nummer: 821773-99-3