4-(4-Cyanphenyl)morpholin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Morpholinobenzonitrile, 4-(4-Morpholinyl)benzonitrile
AS22621G25 AS22621G5
ACTIAS22621G25EA 171 CHF
ACTIAS22621G25 ACTIAS22621G5
4-(4-Cyanphenyl)morpholin
4-(4-Cyanphenyl)morpholin
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
MDL Number: MFCD00100115
CAS-Nummer: 10282-31-2