4-(2-Cyanphenyl)morpholin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Morpholinobenzonitrile, 2-(Morpholin-4-yl)benzonitrile
AS21306G1 AS21306G25 AS21306G5
ACTIAS21306G1EA 0 CHF
ACTIAS21306G1 ACTIAS21306G25 ACTIAS21306G5
4-(2-Cyanphenyl)morpholin
4-(2-Cyanphenyl)morpholin
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188.2258 g/mol
MDL Number: MFCD01313390
CAS-Nummer: 204078-32-0