Methyl-3-methyl-2-thiophencarboxylat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
AS21326G25 AS21326G5
ACTIAS21326G25EA 123 CHF
ACTIAS21326G25 ACTIAS21326G5
Methyl-3-methyl-2-thiophencarboxylat
Methyl-3-methyl-2-thiophencarboxylat
Formel: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
MDL Number: MFCD00234332
CAS-Nummer: 81452-54-2