Ethyl-3-thiophencarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Ethyl 3-Thiophenecarboxylate, 3-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester
B22468.03
B22468.06
B22468.14
B22468.03EA
53
CHF
B22468.03
B22468.06
B22468.14
Ethyl-3-thiophencarboxylat ≥98%
Ethyl-3-thiophencarboxylat
Purity: 98%
CAS No.: 5751-80-4
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5225
Boiling Point: 207-208°
MDL No.: MFCD02179226
Formel:
C₇H₈O₂S MW: 156,20 g/mol Siedepunkt: 207…208 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179226 CAS-Nummer: 5751-80-4 EINECS: 227-275-1 |