2-Methoxy-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24817G100
AS24817G25
ACTIAS24817G100EA
416
CHF
ACTIAS24817G100
ACTIAS24817G25
2-Methoxy-6-methylpyridin
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD04112507 CAS-Nummer: 63071-03-4 |