2-Methoxy-5-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35211G1
AS35211G10
AS35211G5
ACTIAS35211G1EA
0
CHF
ACTIAS35211G1
ACTIAS35211G10
ACTIAS35211G5
2-Methoxy-5-methylpyridin
2-Methoxy-5-methylpyridine
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD08703669 CAS-Nummer: 13472-56-5 |