2-Methoxy-4-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36079G1 AS36079G5
ACTIAS36079G1EA 0 CHF
ACTIAS36079G1 ACTIAS36079G5
2-Methoxy-4-methyl-3-nitropyridin
2-Methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
MDL Number: MFCD08277286
CAS-Nummer: 160590-36-3