2-Chlor-5-formyl-4-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32890G1
AS32890G5
ACTIAS32890G1EA
0
CHF
ACTIAS32890G1
ACTIAS32890G5
2-Chlor-5-formyl-4-picolin
2-Chlor-5-formyl-4-picolin
Formel:
C₇H₆ClNO |
MDL Number:
MFCD07368881 CAS-Nummer: 884495-38-9 |