4-Formyl-3-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Methylnicotinaldehyde
AS12516G1
AS12516G5
ACTIAS12516G1EA
99
CHF
ACTIAS12516G1
ACTIAS12516G5
4-Formyl-3-picolin
4-Formyl-3-picolin
Formel:
C₇H₇NO MW: 121,136 g/mol |
MDL Number:
MFCD07437997 CAS-Nummer: 51227-28-2 |