4-Formyl-2-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36470G1
AS36470G5
ACTIAS36470G1EA
0
CHF
ACTIAS36470G1
ACTIAS36470G5
4-Formyl-2-picolin
4-Formyl-2-picolin
Formel:
C₇H₇NO |
MDL Number:
MFCD06410683 CAS-Nummer: 63875-01-4 |