3-Formyl-2-picolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Methylnicotinaldehyde
AS12515G1
AS12515G5
ACTIAS12515G1EA
96
CHF
ACTIAS12515G1
ACTIAS12515G5
3-Formyl-2-picolin
3-Formyl-2-picolin
Formel:
C₇H₇NO MW: 121,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD08234911 CAS-Nummer: 60032-57-7 |