2-Formyl-6-picolin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 171 CHF
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picolin 97%
2-Formyl-6-picolin
Formel: C₇H₇NO
Melting Pt: 31…33 °C
Flash-Pt: 68 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006291
CAS-Nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %